VWR®, 비커, 낮은 형태, PMP (TPX)
공급업체: VWR
VWR®
213-0482EA 19170 KRW
213-0482 213-0487 213-0488 213-0510 213-0483 213-0484 213-0485 213-0486
VWR®, 비커, 낮은 형태, PMP (TPX)
비커
PMP (TPX) 제조, 투명
  • 우수한 내화학성
  • 눈금 새겨짐
  • 연속 사용 시 0 ~ 121 °C(단기간 최대 170°C)의 온도를 견딥니다.
  • 레진은 US FDA 21 CFR의 요구사항을 충족합니다.