VWR®, 손잡이가 있는 계량 비커, PP
공급업체: VWR
VWR®
213-0502EA 13587 KRW
213-0502 213-0503 213-0498 213-0499 213-0500 213-0501 213-0497
VWR®, 손잡이가 있는 계량 비커, PP
비커
반투명한 PP로 제작되었습니다.
  • 눈금 인쇄됨
  • 더 나은 사용을 위한 손잡이
  • 0 ~ 121°C의 온도를 견딤
  • 레진은 US FDA 21 CFR 요구사항을 충족합니다.