VWR®, Measuring Cylinders, Tall Form, Class B, PP
공급업체: VWR
VWR®
612-5665EA 3740 KRW
612-5665 612-5666 612-5639 612-5658 612-5659 612-5604 612-5667 612-5602
VWR®, Measuring Cylinders, Tall Form, Class B, PP
실린더 Measuring Cylinders
PP, 반투명, 긴 형태, class B.
  • 더 나은 안정성을 위한 대형 육각형 베이스
  • 정확도와 일관성을 위해 교정된 눈금
  • 0 ~121°C 의 온도를 견딤
  • 우수한 내화학성
  • US FDA 21 CFR 요구사항을 충족하는 레진
증명: DIN 12681 / ISO 6706