VWR® Taq DNA 중합효소 Glycerol Free
공급업체: Avantor
VWR®
733-1817EA 872000 KRW
733-1817 733-1999 733-2406 733-3843 733-2038
VWR® Taq DNA 중합효소 Glycerol Free
핵산 시약 중합효소 및 PCR 키트
VWR® Taq DNA 중합효소 Glycerol Free 5U/µl는 내열성 재조합 DNA 중합효소로 프라이머 확장 및 기타 분자 생물학 분야에서 매우 높은 활성을 나타냅니다. 효소는 Thermus Aquaticus에서 분리되며 분자량은 약 약 94kDa입니다.
VWR® Taq DNA 중합효소 Glycerol Free는 5'→3' DNA 중합효소와 5'→3' 핵산외부가수분해효소 활성을 모두 가지고 있습니다. 효소는 3'→5' 핵산 외부 가수분해효소 활성이 없습니다(교정 능력 없음). VWR® Taq DNA 중합효소 Glycerol Free는 A' 오버행을 남기며, 이는 TA 복제를 이상적으로 만듭니다.