VWR®, Cell Culture Flasks, Non Treated or Treated
공급업체: VWR
VWR®
734-3419EA 0 KRW
734-3419 734-2309 734-2804 734-2786 734-2787 734-2600 734-2601 734-2788 734-2789 734-2783 734-2784 734-2785 734-3252 734-3253 734-2809 734-2805 734-2806 734-2807 734-2808 734-2812 734-2813 734-2313 734-2314 734-2810 734-2315 734-2316 734-2811 734-3266 734-3420 734-2310 734-2311 734-2312 734-2790 734-2791 734-2792 734-3265
VWR®, Cell Culture Flasks, Non Treated or Treated
플라스크 Cell Culture Flasks
VWR 셀 플라스크는 세포 배양에 적합합니다.
  • 5가지의 다른 배양 영역에서 사용 가능
  • 평평하고 줄무늬가 없는 플라스크 표면으로 배양 영역 최대화
  • 개방형 또는 폐쇄형의 두 가지 캡 스타일 적용 가능
  • 혁신적인 앵글 넥 설계로 피펫과 셀 스크랩퍼(cell scraper)의 접근 용이
  • 안정성을 제공하는 넓은 베이스의 삼각형 모양의 상단
  • 간편한 스태킹
  • 쉬운 표기를 위한 목 주위 필기 영역
  • 양측면에 새겨진 눈금자
  • 100% 검증됨
  • 전자선 조사를 통한 멸균 처리
  • DNase, RNase free, 비발열성
Non treated: 세포 부착이 없어야 할 용도에 적합한 셀 및 티슈 컬쳐 플라스크
TC treated: 최적의 세포 부착 및 배양용. TC treated, extended (*): 증가된 용액량 취급 시 권장되는 깊은 플라스크.
세포 부착 표면 증가: 이 고도의 친수성 표면은 기존 세포 배양 표면에 비해 상당한 이점을 제공합니다. 표면 처리로 인해 세포 확장 및 부착을 개선할 수 있습니다. 또한 표면처리는 cell phenotype, 스트레스가 많은 배양 조건 및 부착을 위해 추가 생물학적 코딩이 필요하기 때문에 잘 부착되지 않는 세포에 적합합니다.
734-3419 and 734-3420 perfectly fits for Thermo Fisher incubators. Three can be placed in parallel on each floor to fully use the space.
증명: ISO 13485:2003 과 ISO 9001:2008 인증.