VWR® TS Professional, 세미 마이크로 저울: 터치 스크린
공급업체: VWR
VWR®
611-3671EA 6033800 KRW
611-3671 611-3672 611-3663 611-3664 611-3666 611-3667 611-3668 611-3669
VWR® TS Professional, 세미 마이크로 저울: 터치 스크린
저울
고급 어플리케이션과 전문 계량을 위한 대형 데이터베이스가 있는 5" 컬러 터치 스크린 디스플레이가 있는 세미 마이크로 저울입니다. 사용자는 효율적이고 생산적인 계량을 보장하는 상호적인 아이콘 구동 메뉴를 통해 저울 기능에 쉽고 직관적으로 액세스할 수 있습니다. 저울은 최대 10명의 다른 사용자가 사용할 수 있으며, 각 사용자는 사용자 정의 가능한 설정과 암호 보호 기능을 가지고 있습니다. GLP 준수가 요구되는 실험실에 적합합니다. 모든 모델에는 스테인리스 스틸 상단 팬이 있습니다.
  • 내부 및 외부 교정 (선택 사양인 공장 교정 인증서)
  • 다국어 (영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어 및 포르투갈어)
  • 중량 확인, 통계, 동적 중량 측정, 공식화 및 통계 보고서가 포함된 고급 piece-counting 기능
  • 금속 품질 평가를 위한 밀도 지수 계산 기능이 있는 고급 밀도 기능
  • 통계 보고서와 함께 섬유/필라멘트 (면, 린넨, 울, 나일론 및 폴리에스터)를 측정하는 특수 섬유 기능
  • 프린터 연결을 위한 직렬 출력, 데이터베이스 불러오기 또는 내보내기 및 테스트 결과를 위한 USB 포트
사용자는 내부 교정 기능이 있는 모델에 대해 3가지 옵션을 선택할 수 있습니다 (모델 이름 끝에 'i'로 표시됨):
CAL 버튼을 누르면 내부 중량을 사용하여 저울이 교정됩니다
외부 온도가 변경되거나 일정 시간이 경과된 후 (Incal+) 저울이 자동으로 재교정됩니다
사용자가 외부 분동으로 저울을 교정하도록 선택할 수 있습니다
증명: EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
납품 정보: 플라스틱 사용시 보호커버가 함께 제공됩니다.
주의: 접미사 D가 있는 모델에는 이중 범위가 있으며 i는 내부 교정을 나타내고 C는 교정 인증서를 나타냅니다.