용해도 연구 및 추출 절차와 같은 다양한 혼합 분야에 이상적인 마이크로프로세서 제어 기능이 있는 디지털 쉐이커. 가변 속도 제어는 일관되고 균일한 흔들림 동작을 제공합니다. 셰이킹 시스템은 세이킹 속도를 지속적으로 모니터링 하고 변화하는 부하에서도 설정값을 유지합니다.
- 두 개의 독립적인 LED 디스플레이가 속도와 시간을 보여줍니다
- 내장된 타이머, 1초~160시간, 경과 시간 또는 카운트다운 표시, 프로그램 완료시 자동 스위치 끄기 몇 경보음
- 인큐베이터, CO₂인큐베이터 및 콜드룸(cold room)에서 –10 to +60 °C에서 사용가능 (최대 80% 상대 습도, 불응축식)
Displayed speed is accurate to 1% of set speed (when speed is above 100 min⁻¹). The ramping feature slowly increases speed to the set point for added safety. Built-in load sensor can detect an unbalanced condition and will automatically reduce the min⁻¹ to a safe speed to prevent spills and protect samples. Speed calibration mode allows user to recalibrate the speed display and RS232 serial port provides two-way communication for data logging and unit control.
납품 정보: 미끄럼 방지 고무 매트와 함께 제공되지만 부착물이 없는 경우 액세서리는 별도로 주문해야 합니다.
주의: * 플랫폼은 플랫폼 사이에 254mm 간격으로 쌓을 수 있는 옵션인 2단 받침대(444-2965)에 적합합니다. ( 선택한 플랙폼 크기에 권장됨)
** 플랫폼 스태킹은 3650 또는 5000모델에 권장되지 않습니다.