VWR® Advanced 15000, 오비탈 쉐이커
공급업체: VWR
VWR®
444-2927EA 6317770 KRW
444-2928 444-2929 444-2926 444-2927 444-2924 444-2925 VWRU89032-118
VWR® Advanced 15000, 오비탈 쉐이커
쉐이커 Orbital Shakers
세포 배양, 용해도 연구 및 추출 절차와 같은 높은 부하 및 큰 용기가 있는 혼합 분야에 이상적인 마이크로프로세서 컨트롤이 있는 디지털 쉐이커. 가변적인 속도 제어는 일관되고 균일한 흔들림 동작을 제공합니다. Accu-drive 셰이킹 시스템은 탁월한 속도 제어, 정확성, 안정성 및 내구성을 제공합니다; 셰이킹 시스템은 셰이킹 속도를 지속적으로 모니터링하고 변화하는 부하에도 설정값을 유지합니다.
  • Two independent LED displays show speed and time
  • Integral timer, 1 s to 160 h, shows elapsed time or counts down, automatic switch off and audible alarm when program is complete
  • Can be used at −10 to +60 °C (max. 80% relative humidity, non condensing), in an incubator, CO₂ incubator or cold room
Displayed speed is accurate to 1% of set speed (when speed is above 100 min⁻¹). The ramping feature slowly increases speed to the set point for added safety. Built-in load sensor can detect an unbalanced condition and will automatically reduce the min⁻¹ to a safe speed to prevent spills and protect samples. Speed calibration mode allows the user to recalibrate the speed display and RS232 serial port provides two-way communication for data logging and unit control.
납품 정보: Supplied with non slip rubber mat but without attachments, accessories must be ordered separately.