VWR® Advanced 3500, 오비탈 쉐이커
공급업체: VWR
VWR®
444-2906EA 7177270 KRW
VWRU89032-096 VWRU10027-144 VWRU89032-098 VWRU10027-142 444-2908 444-2906 444-2907
VWR® Advanced 3500, 오비탈 쉐이커
쉐이커 Orbital Shakers
세포 배양, 용해도 연구 및 추출 절차와 같은 혼합 분야에 이상적인 마이크로프로세서 컨트롤이 있는 디지털 쉐이커. 가변적인 속도 제어는 일관되고 균일한 흔들림 동작을 제공합니다. Accu-drive 셰이킹 시스템은 탁월한 속도 제어, 정확성, 안정성 및 내구성을 제공합니다; 셰이킹 시스템은 셰이킹 속도를 지속적으로 모니터링하고 변화하는 부하에도 설정값을 유지합니다.
  • 두개의 독립적인 LED 디스플레이는 속도와 시간을 보여줍니다
  • 내장된 타이머, 1초~160시간, 경과 시간 또는 카운트다운 표시, 프로그램 완료시 자동 스위치 끄기 및 경보음
  • 인큐베이터,CO₂인큐베이터 또는 콜드룸(cold room)에서 −10 to +60°C 에서 사용가능 (최대 80% 상대 습도, 블응축실)
표시된 속도는 설정 속도의 1%까지 정확합니다. (속도가 100 min⁻¹ 이상일 때). 램핑 기능은 추가 안전을 위해 속도를 설정점까지 천천히 증가시킵니다. 내장된 부하 센서는 불균형 상태를 감지할 수 있고 min⁻¹를 안전한 속도로 자동으로 줄여 흘림을 방지하고 샘플을 보호합니다. 속도 보정 모드를 통해 사용자는 속도 표시를 재교정할 수 있으며 RS232 직렬 포트는 데이터 로깅 및 장치 제어를 위해 양방향 통신을 제공합니다.
납품 정보: 미끄럼 방지 매트와 함께 제공되지만 부착물은 없습니다. 액세서리는 별도로 주문해야합니다.