오비탈 쉐이커, Standard 3500
공급업체: VWR, part of Avantor
VWR®
444-2965EA 158180 KRW
444-2965 VWRU89032-094 444-7023 444-2904 444-2905 VWRU89032-092 444-2903
오비탈 쉐이커, Standard 3500
쉐이커 Orbital Shakers
기본 혼합 분야, 블로팅 기술, 스테이닝 및 디스테이닝에 이상적인 마이크로프로세서 제어 기능이 있는 범용 쉐이커. 가변적인 속도 제어는 일관되고 균일한 흔들림 동작을 제공합니다. 속도는 1~10 다이얼 설정이 있는 손잡이를 통해 조정가능하며 램핑 기능은 추가 안전을 위해 설정점가지 속도를 천천히 증가시킵니다.
  • 1~120분까지 연속 작동 또는 타이머 작동
  • 교체 가능한 다양한 부착물 사용 가능
  • 인큐베이터, CO₂ 인큐베이터 및 콜드룸(cold room)에서 0~+40°C에서 사용가능 (최대 80% 상대 습도, 불응축식)
납품 정보: 미끄럼 방지 매트와 함께 제공되지만 부착물은 없습니다. 액세서리는 별도로 주문해야합니다.