삼각 플라스크 용 멸균 전달 캡, Corning®
공급업체: Corning
Corning®
734-4213EA 0 KRW
734-4209 734-4212 734-4213 734-4214 734-4210 734-4211
삼각 플라스크 용 멸균 전달 캡, Corning®
마개 Safety Caps and Safety Waste Caps
2개의 포트가 있는 전송 캡. 한 포트는 50mm, 0,2 μm 필터 디스크로 끝나고 다른 포트는 male Luer 잠금 또는 male 폴리카보네이트 퀵 커넥트로 끝나는 C-flex 튜브 입니다.
  • 침적관이 플라스크 바닥까지 닿아 액체를 쉽게 무균적으로 옮길 수 있습니다.
  • 1, 2, 3리터 플라스틱 삼각 플라스크에 적합
주의: * 이 페이지의 제품은 EU 지침 2019/904의 범위를 벗어납니다.