볼텍스 믹서, 마이크로플레이트 및 튜브용, Standard and Advanced
공급업체: VWR, part of Avantor
VWR®
444-0985EA 828720 KRW
444-0993 444-0985 444-0992 VWRU89399-884 VWRU89399-880 444-0986
볼텍스 믹서, 마이크로플레이트 및 튜브용, Standard and Advanced
쉐이커 Vortex Shakers
VWR 표준 마이크로플레이트 볼텍스 믹서는 마이크로플레이트를 효과적으로 혼합하기 위한 고속 및 작은 궤도를 가진 가변 속도 아날로그 장치입니다. VWR Advanced 마이크로플레이트 볼텍스 믹서는 반복 가능한 결과가 필요한 분야에 적합합니다.
  • 두 모델은 연속 작동을 위해 설계되었습니다.
  • 마이크로플레이트 및 튜브의 쉐이킹 동작에 적합합니다.
  • 이중 마이크로플레이트 홀더도 별도 구매 가능합니다.
  • Advanced 모델에는 속도와 시간에 대한 LED 디스플레이가 있습니다.
  • 인큐베이터 및 저온실에서 4~40°C 에서 사용가능 (85% 상대 습도, 불응축식)
정확한 속도(rpm) 및 시간(분 및 초) 결과를 위한 터치 패드 제어 및 LED 디스플레이가 특징입니다. 마이크로프로세서 제어는 강력하고 일관적인 혼합을 위해 설정 속도를 유지합니다. 타이머는 경과 시간 및 사용자 지정 시간 제한을 표시하며, 시간이 0에 도달하면 장치가 꺼집니다. 두 모델은 두가지 작동 모드를 제공합니다: '터치' 모드는 컵 헤드를 눌렀을 때 혼합을 활성화하고 '켜기' 모드는 마이크로플레이트 부착과 함께 연속 작동합니다.
납품 정보: 컵 헤드, 단일 마이크로플레이트 홀더, UK 및 CH 어댑터가 있는 탈착식 EU 유형 플러그와 함께 제공됩니다. 옵션 악세사리의 경우 컵 헤드, 더블 마이크로플레이트 홀더 및 여분의 단일 마이크로플레이트 홀더를 선택할 수 있습니다.