버퍼 용액, CRMs, 25 °C AVS TITRINORM
공급업체: VWR Chemicals
85511.260EA 44030 KRW
85511.260 85515.260 85506.260 85518.260 85517.260 85516.260
버퍼 용액, CRMs, 25 °C AVS TITRINORM
버퍼 pH Calibration Buffers
  • ISO 17034에 따른 인증된 표준 물질 (CRM)
  • AnalaR® NORMAPUR® 등급 분석 시약으로 제조된 용액입니다.
  • ±0,02 pH 단위의 정확도에 대한 라벨의 실제 분석 값
  • NIST에서 SRM으로 추적 가능
  • 추적성을 위한 배치 번호 및 포장 날짜
vwr.com에서 제공하는 분석 인증서
증명: 인증번호 542-RM으로 BELAC에서 인증된 ISO 17034에 따라 생산 및 인증되었습니다. 이러한 CRM의 사용에 대한 모든 정보는 분석 인증서에서 찾을 수 있습니다.