VWR® VWB2, 워터 배스, 시리즈
공급업체: VWR
VWR®
462-0554EA 1952840 KRW
462-0554 462-0555 462-0556 462-0557 462-0558 462-0559
VWR® VWB2, 워터 배스, 시리즈
수조 Water Baths, Unstirred
이중 벽, 스테인리스 스틸 (내부) 및 코팅된 강판 (외부) 하우징이 있는 교반되지 않은 수조. 2L 모델을 제외한 모든 수조에는 배수 탭이 있어 쉽게 비워질 수 있으며 물과 함께 사용하거나 열전달 비드와 함께 사용하기에 적합합니다. 5L 이상의 수조에는 주 메뉴를 통해 활성화되는 열전달 비드 모드가 있습니다. 열 전달 비드가 배수구에 걸리지 않도록 하기 위해 배수관 마개 (플러그)가 옵션 액세서리에 제공됩니다. .
  • 빠른 가열, 정확한 온도 제어
  • 3가지 온도 사전 설정이 있는 디지털 온도 표시기
  • 주변 온도 범위 5 ~ 99°C
  • 온도 안정성 ±0,2 °C
  • 과열로부터 시료를 보호하는 조정 가능한 과열 경보
  • 물이 없거나 낮은 수위가 감지되면 드라이 런 보호 장치가 수조를 끔
  • 카운트다운 타이머 및 경보음: 1 ~ 999분
납품 정보: 경첩이 달린 투명 폴리카보네이트 덮개 (2 L 모델은 경첩이 없는 덮개)와 범용 트레이와 함께 제공됩니다. 다양한 옵션 액세서리를 사용할 수 있습니다.