VWR® Premium Line, VWR 세롤로지컬 피펫
공급업체: VWR
VWR® Premium Line
612-5830EA 79240 KRW
612-5830 612-5831 612-5539 612-5836 612-5837 612-5834 612-5835 612-5832 612-5833 612-5829 612-5544 612-5522 612-5545 612-5523 612-5542 612-5543 612-5521 612-5540 612-5541 612-5827 612-5828 612-5506 612-5507 612-5826 612-5548 612-5504 612-5505 612-5546 612-5547
VWR® Premium Line, VWR 세롤로지컬 피펫
피펫 Serological Pipettes
투명한 PS(Polystyrene) 재질, 표면에 선명한 눈금 프린팅, 비멸균/멸균 선택 가능. Liquid handling 세롤로지컬 피펫은 USP Class VI.에 따라 GPPS(general polystyrene)으로 만들어졌습니다.
  • DNase,RNase free, 비발열성, 세포무독성, 비용혈성
  • BST/TSE 충족; latex free
  • ±2%내의 정확한 분주를 위해 눈금이 교정됨
  • 부피에 따라 색상으로 구분됨
  • 멸균 피펫 : 감마선 조사로 멸균 처리됨
  • 추적성을 위해 배치 넘버 표시
Class 100 000 클린룸 시설에서 EN ISO 13485:2003 및 ISO 9001:2008 품질 관리 시스템에 따라 제조되었습니다.
포장: 멸균 피펫은 벗겨서 개봉하는 랩 또는 비닐 랩 또는 지프 락이 있는 진공 PE 백에 개별 포장되어 있습니다.(10/25/50 pipettes/bag). 비멸균 피펫은 PE백에 진공 벌크 포장되어 있습니다.