VWR®, Hybridisation buffers with 50% formamide
공급업체: Avantor
VWR®
0973-50MLEA 388050 KRW
0973-50ML
VWR®, Hybridisation buffers with 50% formamide
버퍼 Electrophoresis Buffers Hybridisation Buffers
Southern blot, Northern blot, dot blot, colony 및 in situ hybridisation에서 DNA와 RNA의 최적화된 complimentary 염기 쌍을 위한 차단 및 혼성화 혼합제입니다.
주의: 냉동 보관합니다.