dNTP 세트
공급업체: Avantor
VWR®
K461-KITEA 796360 KRW
K461-KIT
dNTP 세트
핵산 시약 Nucleotides
세트에는 각 dNTP(dATP, dTTP, dCTP, dGTP)의 바이알 1개, 100mM 용액 40μmol, pH 7.0이 포함되어 있습니다.
  • DNA의 증폭을 위한 빌딩 블록
  • 고순도 등급
DNA는 당 분자 (디옥시리보스), 질소 염기 (아데닌 및 구아닌의 퓨린, 티민 또는 사이토신에 있는 피리미딘)와 인산염 분자로 구성됩니다.
납품 정보: 키트는 다음과 같은 4개의 분리 튜브를 포함합니다:
1×dATP, 40 µmol of 100 mM Solution, 400 µl, pH 7,0
1×dTTP, 40 µmol of 100 mM Solution, 400 µl, pH 7,0
1×dCTP, 40 µmol of 100 mM Solution, 400 µl, pH 7,0
1×dGTP, 40 µmol of 100 mM Solution, 400 µl, pH 7,0