VWR®, 드로핑 퍼널, 원통형, 압력 균형
공급업체: VWR
VWR®
201-1240EA 31810 KRW
201-1240 201-1238 201-1239 201-1241 201-1242 201-1243 201-1244
VWR®, 드로핑 퍼널, 원통형, 압력 균형
깔때기 Dropping Funnels
붕규산염 3.3 유리.
  • 플라스크 및 어셈블리용 간유리 원뿔
  • PTFE 키 스톱콕 및 PP 마개
  • 매우 우수한 내화학성
  • 높은 온도 저항성
  • 온도 변화에 상대적으로 높은 저항을 제공하는 최소한의 열 팽창
태플론 가공한 PTFE 키 스톱콕, 그리스 프리 성능.
증명: ISO 4800