VWR® RiboReady™ Color Micro RNA Ladder
공급업체: Avantor
VWR®
1B1491-25RXNEA 3134000 KRW
1B1491-25RXN
VWR® RiboReady™ Color Micro RNA Ladder
전기영동 시약 Molecular Weight Markers
RiboReady™ Color Micro RNA 래더를 사용하면 변성 아크릴아미드 겔에서 RNA 분자의 정확한 크기를 결정할 수 있습니다. RiboReady™ Color Micro RNA 사다리에서 밴드의 분명한 크기는 길이가 100, 75, 50, 40, 30 및 20개 염기입니다.
  • 20~100개 염기 범위의 6개 밴드
  • 전기영동 중에 볼 수 있는 미리 염색된 핵산이 포함되어 있음
가열 또는 사용 전에 변성제를 첨가할 필요가 없는 바로 사용 가능한 혼합물.