고글, Toronto
공급업체: VWR, part of Avantor
Toronto
111-1840EA 10010 KRW
111-1840
고글, Toronto
고글
랩 어라운드 모던 스타일은 탁월한 파노라마 시야, 높은 편안함 및 최대한의 보호 기능을 제공합니다.
  • PC 렌즈, PVC 프레임, 폴리에스터/고무 헤드밴드
  • 간접 환기 장치 장착
  • 빛 반사를 방지하는 유백색 프레임
  • 모든 얼굴 윤곽에 최적의 핏을 제공하도록 설계됨
  • 대부분의 안경에 편하게 맞음
증명: 증명: 2016/425/EU, EN 166:2001, ISO 9001:2008; EN 166 3 4 9 BT CE (프레임), 1 BT 9 0 (렌즈)