VWR® INCU-Line® Tower, 냉각 인큐베이터
공급업체: VWR
VWR® INCU-Line®
390-0963EA 3516270 KRW
390-0963
VWR® INCU-Line® Tower, 냉각 인큐베이터
인큐베이터 Cooled Incubators
INCU-Line® Tower는 자연 대류가 있는 범용 이중 챔버 냉각 인큐베이터입니다. Peltier 기술이 적용된 이 디지털 냉각 인큐베이터는 실온 이하에서 미생물학 분야를 위한 경제적이고 공간 절약적인 솔루션을 제공합니다. 내장된 Peltier 소자는 에너지 소비가 낮고 (37 °C에서 35W에 불과) 전체 온도 범위에서 온도 안정성과 균일성을 보장합니다.
  • 0,18 m²에 불과한 설치 공간의 컴팩트한 디자인
  • PT100 센서 및 LED 디스플레이를 통한 디지털 PID 제어(분해능 0,1 °C)
  • 우수한 온도 안정성, 37 ºC에서 온도 정확도는 ±0.5 °C
  • 인증된 기준 온도 측정기로 온도 제어를 재조정 가능
  • 사용하기 쉽고 안전하며 신뢰할 수 있습니다
온도는 주변 온도보다 10 °C 낮은 온도에서 최대 50 °C까지 0.1 °C씩 자유롭게 조정할 수 있습니다. 두 개의 챔버는 서로 다른 온도에서도 독립적으로 작동할 수 있으며 별도로 스위치를 끌 수 있습니다. 챔버마다 투명한 문이 있어 문을 열지 않고도 시료를 관찰할 수 있고 챔버 내부의 온도 변화를 감지할 수 있습니다. 하우징은 전체가 에폭시 코팅된 연강으로 구성되어 있습니다.
납품 정보: 챔버당 2개의 구멍이 뚫린 스테인리스 스틸 선반과 테스트 인증서(37 °C에서 측정한 데이터)가 함께 제공됩니다.
주의: * 챔버가 비어 있는 상태에서 측정되었습니다.