VWR®, 직선 샘플 컨테이너, 스크류 캡 포함
공급업체: VWR
VWR®
216-1828EA 3 KRW
216-1828 216-1806 216-1805 216-1827 216-1826 216-1837 216-1836 216-1825 216-1809 216-1808 216-1829 216-1807 216-1830 216-1835 216-1824 216-1834 216-1823 216-1822
VWR®, 직선 샘플 컨테이너, 스크류 캡 포함
샘플 용기 General Purpose Containers
PP, 투명하고 LDPE 스크류 캡 포함.
  • 우수한 내화학성 및 온도 저항성
  • 무균 상태에서 멸균 또는 포장 가능
  • 4가지 용량 사용 가능 : 40, 60, 125 및 180 ml
시료 수집, 보관 및 운송을 위한 직선 벽 컨테이너. 빠른 여닫기를 위한 누출 방지 내부 립이 있는 트위스트 잠금. 스크류 캡이 조립되어있습니다.
주의: * 이 페이지의 제품은 EU 지침 2019/904의 범위를 벗어납니다.