VWR®, 조립된 스크류 캡이 있는 검체 컨테이너
공급업체: VWR
VWR®
216-1853EA 71020 KRW
216-1853 216-1852 216-1854
VWR®, 조립된 스크류 캡이 있는 검체 컨테이너
샘플 용기 General Purpose Containers
PP, 반투명.
  • 우수한 내화학성
  • 우수한 온도 저항성
  • 반투명 라벨
시료 수집, 보관 및 운송을 위한 원뿔형 용기.