Chloramine-T (sodium salt) trihydrate, J.T.Baker®
공급업체: Avantor
|
Danger
|
동의어:
Chloramine T sodium salt trihydrate
, Tosylchloramide sodium trihydrate
E494-06EA
1148000
KRW
E494-06
Chloramine-T (sodium salt) trihydrate, J.T.Baker®
Chloramine-T (sodium salt) trihydrate
포뮬러:
CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O MW: 281,69 g/mol 녹는점: 167…170 °C 밀도: 1,43 g/cm³ (20 °C) 인화점: 192 °C (closed cup) 보관 온도: Ambient |
MDL 번호:
MFCD00149066 CAS 번호: 7080-50-4 EINECS: 204-854-7 UN: 3263 ADR: 8,III Merck 색인: 13,02085 |
사양 테스트 결과
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Active Chlorine | ≥11 % |