Sulphanilamide 90-100%, J.T.Baker®
Warning
|
동의어:
4-Aminobenzenesulphonamide
V153-05EA
453280
KRW
V153-05
Sulphanilamide 90-100%, J.T.Baker®
Sulphanilamide
포뮬러:
H₂NC₆H₄SO₂NH₂ MW: 172,21 g/mol 끊는점: 401 °C (1013 hPa) 녹는점: 163…167 °C 밀도: 1,46 g/cm³ (20 °C) 보관 온도: Ambient |
MDL 번호:
MFCD00007939 CAS 번호: 63-74-1 EINECS: 200-563-4 UN: 0000 Merck 색인: 12,09094 |
사양 테스트 결과
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Melting Point | 163 - 166 °C |
Not intended for food, animal, food chain or feed applications. |