VWR® Talon®, 회전 클램프
공급업체: VWR
VWR® Talon®
241-0407EA 320020 KRW
241-0407 241-0408 VWRU21573-708 VWRU21573-606 241-0410 VWRU21573-504
VWR® Talon®, 회전 클램프
클램프 General Purpose Clamps
니켈 도금 아연 또는 전자 연마 스테인리스 스틸. 이 회전 클램프에는 실험실 프레임 또는 기타 장치에 부착하기 위한 내장된 홀더가 있습니다. 샤프트 윙 너트를 사용하면 회전 클램프의 고정 각도를 360 ° 회전을 통해 조정할 수 있습니다
  • 실험실 프레임 근처에 장치를 고정
  • 원형 또는 불규칙한 물체용
  • 최대 19 mm의 Ø 단위로 홀더 그립 로드 내장
  • 홀더는 정방향 또는 역방향 조정 나사용으로 조정 가능
  • 원하는 위치에 도달하면 제자리에 고정 가능
납품 정보: 100 °C 이상의 온도일 경우 미끄럼 방지 비닐 슬리브와 유리섬유 커버가 함께 제공됩니다.