마그네틱 스터러 바(Magnetic stirring bar), 다각형, Spinbar®
공급업체: VWR
VWR® Spinbar®
VWRU58948-983EA 5123 KRW
VWRU58948-983 VWRU58948-982 VWRU58948-985 VWRU58948-984 VWRU58948-981 VWRU58948-980 VWRU58948-072 VWRU74950-290 VWRU58948-080 VWRU74950-296 VWRU74950-284 VWRU74950-298 VWRU74950-286 VWRU74950-292 VWRU74950-294 VWRU74950-300 VWRU74950-288 VWRU58948-986 VWRU58948-988
마그네틱 스터러 바(Magnetic stirring bar), 다각형, Spinbar®
스터러 Magnetic Stirring Bars
강력한 Alnico V 마그네틱 코어가 있는 PTFE 커버. 다면적인 표면은 비슷한 크기의 매끄러운 원통형 바에 난류를 일으킵니다
  • 오토클레이브 가능
  • 피벗 링은 바와 용기 사이의 접촉 면적을 최소화합니다.