Glutaraldehyde 25% in water, Practical grade, J.T.Baker®
공급업체: Avantor
Danger
M752-07EA 0 KRW
M752-07 M752-09
Glutaraldehyde 25% in water, Practical grade, J.T.Baker®
Glutaraldehyde
포뮬러: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
끊는점: 101 °C (1013 hPa)
녹는점: –6 °C
밀도: 1,06 g/cm³ (20 °C)
인화점: >71 °C
보관 온도: Refrigerator
MDL 번호: MFCD00007025
CAS 번호: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck 색인: 13,04485
Order Now
사양 테스트 결과
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Identification Passes Test