유출 대응 키트, hazhat
공급업체: Avantor
VWR®
VWRU89168-998EA 98580 KRW
VWRU89168-998
유출 대응 키트, hazhat
유출 통제 물질
이 휴대용 키트는 모든 유형의 실험실 유출을 처리합니다.
증명: 40 CFR 263.30(a) 안전 표준 준수.
납품 정보: 키트에는 패드 20개, 양말 3개, 니트릴 장갑 한 쌍, 안전 고글 한 쌍, 끈이 달린 방수 노란색 가방 1개가 포함되어 있습니다.