스크류 캡이 있는 검체 컨테이너
공급업체: VWR
VWR®
VWRU25384-148EA 111330 KRW
VWRU25384-148 VWRU15704-085 VWRU15704-087 25384-146 25384-144 VWRU15704-092
스크류 캡이 있는 검체 컨테이너
샘플 용기 General Purpose Containers
PP, 반투명, 보라색 PE 스크류 캡 포함
  • -10 ~ 130 °C 연속 또는 -10 ~ 140°C 에서 단기간 온도를 견딤
  • 상형법 도는 미터법 단위 눈금
  • 우수한 내화학성 resistance
내구성있는 용기는 대부분의 액체 또는 고체 시료의 보관 또는 운송에 사용할 수 있습니다. 강산, 염기 및 대부분의 유기 용매를 견딜 수 있습니다. 상형법 및 미터법 단위로 눈금이 새겨졌습니다.
주의: * 이 페이지의 제품은 EU 지침 2019/904 범위를 벗어납니다.