Peqlab peqGOLD, DNA Ladder, 1 kb
공급업체: VWR
Peqlab peqGOLD
25-2030EA 870000 KRW
25-2030
Peqlab peqGOLD, DNA Ladder, 1 kb
전기영동 시약 Molecular Weight Markers
dsDNA의 정량 및 질적 분석을 위한 DNA ladder.
  • 범위: 14개 fragment, 250~10000bp 크기
  • 쉬운 방향 확인을 위한 3개의 표시된 밴드
  • 브로모페놀 블루 대신 오렌지 G 염료를 포함하는 즉시 사용 가능한 혼합물로도 구매 가능