Genomic DNA 정제 키트, Cyclo-Prep™
공급업체: Avantor
VWR® Peqlab peqGOLD
K368-50RXNEA 990140 KRW
K368-50RXN
Genomic DNA 정제 키트, Cyclo-Prep™
핵산 시약 Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Cyclo-Prep™ 게놈 DNA 정제 키트는 PCR 증폭, RFLP 분석, Southern Bloting, DNA 지문 및 박테리아 게놈 시퀀싱을 위해 게놈 DNA를 효율적으로 분리합니다. 이 키트는 빠르고 편리하며 고도로 정제된 DNA를 얻을 수 있는 키트입니다. 모든 구성요소는 실온에서 안정적입니다.
  • 스핀 컬럼 형식
  • 페놀 기반 제품에 대한 안전한 대안
  • 동물 조직이나 박테리아 세포로부터 유전체 DNA를 분리
  • 20분 안에 게놈 DNA를 정제
납품 정보: 키트에 시약 1, 10 ml가 포함되어 있습니다; 시약 2, 10ml; 시약 3,50ml; 물, 뉴클레아제 함유되지 않음, 10 ml; 스핀 컬럼, 50; 수집 튜브, 50; 또는 플라스틱 막자, 50. 50번의 분리를 위한 충분한 물질을 포함합니다.