DNA ladder, 100 bp, EZ-Vision®
공급업체: VWR Chemicals
N856-300ULEA 285580 KRW
N856-300UL
DNA ladder, 100 bp, EZ-Vision®
전기영동 시약 Molecular Weight Markers
EZ-Vision® 100 bp DNA 래더는 전기영동 후 DNA 래더를 즉시 시각화할 수 있는 로딩 버퍼의 사전 염색된 분자량 래더입니다.
  • 100 ~ 3000 bp 범위의 13개 fragment(쉽게 식별할 수 있는 참조 밴드 포함)
  • 즉각적인 시각화가 가능한 'Load-and-go' 형식
  • 브로민화 에티듐 사용할 필요성 제거