Phenol-free total RNA 정제 키트
공급업체: Avantor
VWR®
N788-KITEA 2352000 KRW
N788-KIT
Phenol-free total RNA 정제 키트
핵산 시약 Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
phenol-free total RNA 정제 키트는 배양된 동물 세포, 조직 샘플, 혈액, 박테리아, 효모, 균, 식물 및 바이러스로부터 total RNA를 신속하게 분리 및 정제하는 방법을 제공합니다.
  • RNA 정제에서 페놀 및 클로로포름 제거
  • microRNA 종을 포함한 total RNA의 회수 향상
  • 간단한 20분의 프로토콜로 시간 절약
이 키트는 큰 mRNA 및 리보솜 RNA에서 microRNA(miRNA) 및 작은 간섭 RNA (siRNA)에 이르기까지 모든 크기의 RNA를 정제합니다. RNA는 단백질과 같은 다른 세포 구성 요소로부터 우선적으로 정제됩니다.
가장 높은 무결성을 가진 정제된 RNA는 실시간 RNA, 역전사 PCR, Northern blotting, Rnase 보호 및 프라이머 확장, 발현 배열 분석을 포함한 많은 다운스트림 분야에서 사용될 수 있습니다.
납품 정보: 용해액, 40 ml; 세척 용액, 22ml; 용리 용액, 6 ml; 50x 미니 스핀 컬럼 및 50x 수집 튜브가 포함됩니다.