VWR® Thermal Shake lite, Thermal Shaker
공급업체: VWR
VWR®
460-0249EA 6204810 KRW
460-0249
VWR® Thermal Shake lite, Thermal Shaker
블록히터 Shaking Block Heaters
가열/냉각 및 쉐이킹의 조합으로 Thermal Shake lite 마이크로튜브 쉐이킹 인큐베이터는 분자 생물학, 생화학 및 임상 화학의 많은 생명과학 연구 분야에 적합합니다. 컴팩트한 설치 공간과 함께 사용자가 온도, 시간 및 속도 설정을 쉽게 프로그래밍하고 볼 수 있도록 대형 멀티컬러 디스플레이가 있는 직관적인 제어판을 제공합니다.
  • 0,2 ~ 15ml 범위의 PCR 플레이트 및 튜브를 수용하는 8개의 교체 가능한 알루미늄 블록 선택
  • 미세 조정 속도 제어
  • 급속한 가열 및 냉각
  • 컴팩트한 설치공간
주문 정보:블록없이 제공됩니다, 블록은 별도로 주문해야 합니다.