3중 디스플레이 온도계, Traceable® Ultra™
공급업체: VWR, part of Avantor
VWR® Traceable®
620-2339EA 111450 KRW
620-2339 620-2340 620-2334 620-2336 620-2335 620-2338 620-2337
3중 디스플레이 온도계, Traceable® Ultra™
온도계 Digital Thermometers
디지털 온도계는 밀폐된 온도 완충 센서 및 총알 센서가 있는 하나 또는 두개의 다른 영역에서 냉장고, 냉동고, 인큐베이터, 수조 또는 운송 중 온도를 정확하게 모니터링하도록 설계되었습니다.
  • 스마트 알람: 장치가 비알람 상태로 돌아가도 시각적 청각적 알람
  • 최고/최저 및 현재 온도를 동시에 보여주는 3중 디스플레이
  • 최고/최저 표시기
프로브: 총알 센서 1개 또는 2개/ 무독성 글리콜이 포함된 보틀 프로브 1개 또는 2개, 2가지 버전; 5 ml 보틀 및 백신 시뮬레이션을 위한 마이크로 보틀
증명: 교정은 SO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 및 9001 을 준수하며, A2LA에서 인증한 것으로 NIST에 제공한 표준에 대한 추적성을 나타냅니다.
납품 정보: Traceable® 교정 인증서, 플립 오픈 스탠드, 벽 마운팅, VELCRO®, 마그네틱 스트립과 배터리 부족 알람이 함께 제공됩니다.