봉지에 들어 있는 pH 버퍼 용액, 20 °C, AVS TITRINORM
공급업체: VWR Chemicals
AVS TITRINORM
85046.001EA 291480 KRW
85046.001 85044.001 85041.001 85042.001 85043.001 85045.001
봉지에 들어 있는 pH 버퍼 용액, 20 °C, AVS TITRINORM
버퍼 pH Calibration Buffers
pH 미터 교정용.
  • 실질적인 색상으로 구분된 30 ml 봉지- 봉지당 1회 사용- 오염 위험 없음
  • 현장 분석에 적합
  • NIST에서 SRM으로 추적 가능