VWR® INCU-Line®IL 23R, 디지털 냉각 인큐베이터
공급업체: VWR
VWR® INCU-Line®
390-0881EA 1952850 KRW
390-0881
VWR® INCU-Line®IL 23R, 디지털 냉각 인큐베이터
인큐베이터 Cooled Incubators
Peltier 기술이 적용된 IL 23R 디지털 냉각 인큐베이터는 실온 이하의 미생물 분야를 위한 경제적이고 공간 절약적인 솔루션을 제공합니다. 온도는 주변 온도보다 10°C 낮은 온도에서 최대 50°C까지 0.1°C씩 자유롭게 조정할 수 있습니다. 내장된 Peltier 소자는 에너지 소비가 낮고 전체 온도 범위에서 온도 안정성과 균일성을 보장합니다. 투명한 Plexiglas® 창을 통해 인큐베이터 내부의 시료를 완전히 볼 수 있습니다. 하우징은 전체가 에폭시 코팅된 연강으로 구성되어 있습니다.
  • 컴팩트한 디자인
  • PT100 센서 및 LED 디스플레이가 있는 디지털 PID 제어, 인증된 기준 온도 측정기로 온도 제어를 재조정할 수 있음
  • 우수한 온도 안정성
  • 80W의 낮은 에너지 소비
  • 사용하기 쉽고 안전하며 신뢰할 수 있습니다
납품 정보: IL 23R은 챔버당 2개의 구멍이 뚫린 스테인리스 선반과 테스트 인증서(37 °C에서 측정한 데이터)와 함께 제공됩니다.
주의: * 챔버가 비어 있는 상태에서 측정되었습니다.