피펫 팁, WHEATON®
공급업체: DWK Life Sciences
WHEA851358EA 253313 KRW
WHEA851358
피펫 팁, WHEATON®
피펫 팁
고품질 팁은 높은 등급, 버진, 비금속 PP로 만들어집니다.
  • 대부분의 매크로 피펫과 호환 가능
  • 공기 밀봉을 위한 정밀한 주입 몰딩 케어
  • 뛰어난 정확도와 재현성을 위해 미량 금속 비포함