VWR®, 마이크로 원심분리 튜브 및 스크류 캡
공급업체: VWR
VWR®
525-0651EA 79187 KRW
525-0651 525-0659 525-0647 525-0658 525-0657 525-0656 525-0645 525-0655 525-0654 525-0643 525-0653 525-0641 525-0649
VWR®, 마이크로 원심분리 튜브 및 스크류 캡
튜브 Microcentrifuge Tubes
높은 등급의 감마 내성 PP로 제작되었습니다.
  • 121 °C에서 오토클레이브 가능, –80 °C까지 동결 가능
  • 20000×g 까지 원심분리 가능한 튜브
  • DNase/Rnase-free 및 비발열성
  • 컬러 코딩된 인서트를 수용하고 인서트의 반투명 면에 쉽게 쓸 수 있는 캡
  • 누출 방지 밀봉을 위해 실리콘으로 만든 O-링
  • 쉽고 읽기 쉬운 반투명 영역을 제공하는 1,5 및 2,0 ml 튜브
  • 버진 레진을 기반으로 한 지속 가능한 디자인
증명: ISO 13485:2003 및 ISO 9001:2008.