D-(+)-Biotin, J.T.Baker®
동의어:
Vitamin H
, Vitamin B8
, D-Biotin
, Vitamin B7
C272-00EA
0
KRW
C272-00
C272-05
D-(+)-Biotin, J.T.Baker®
D-(+)-Biotin
포뮬러:
C₁₀H₁₆N₂O₃S MW: 244,31 g/mol 녹는점: 232…233 °C 밀도: 1,41 g/cm³ (20 °C) 보관 온도: Refrigerator |
MDL 번호:
MFCD00005541 CAS 번호: 58-85-5 EINECS: 200-399-3 UN: 0000 Merck 색인: 13,01231 |
사양 테스트 결과
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Melting Point | 229 - 232 °C |
Specific Rotation, [Å]²⁵^D (c=1 in 0.1N NaOH) (+) | 89 - 93 Degree |