VWR®, DNA ladders
공급업체: VWR
VWR®
733-2579EA 285450 KRW
733-2579 733-2578 733-2577
VWR®, DNA ladders
전기영동 시약 Molecular Weight Markers
VWR® DNA 래더는 아가로스 및 폴리아크릴아미드 DNA 겔에 바로 사용할 수 있는 로딩 버퍼로 제공됩니다. 사다리는 TBE, TAE, SB 및 LB 전기영동 시스템에 적합합니다.
  • 겔에 바로 사용 가능한 로딩 버퍼로 제공
  • DNA 정량을 위한 질량 교정 밴드
  • PCR DNA 래더는 기준점이 될 수 있도록 밝은 1000 bp 밴드를 갖고 있습니다.
높은 범위의 DNA 래더 분자 범위: 200 ~ 12000 bp; DNA 정량화를 위한 6 ~ 40ng/band의 질량 교정 밴드.
낮은 범위의 DNA 래더 분자 범위: 100 ~ 1000 bp; DNA 정량화를 위한 8 ~ 40ng/band의 질량 교정 밴드.
PCR DNA 래더 분자 범위: 100 ~ 3000 bp; DNA 정량을 위한 10 ~ 30ng/밴드의 질량 교정 밴드.
납품 정보: 각 DNA 래더는 250 레인에 충분한 0.5ml 팩으로 공급됩니다.