L(+)-Arginine USP free base
공급업체: VWR Chemicals
Warning
동의어: H-L-Arg-OHArginine(S)-(+)-ArginineH-Arg-OH
0953-500GEA 1311220 KRW
0953-500G 0953-100G
L(+)-Arginine USP free base
L(+)-Arginine
포뮬러: C₆H₁₄N₄O₂
MW: 174,2 g/mol
끊는점: 368 °C (1013 hPa)
녹는점: 238 °C
밀도: 1,3 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00002635
CAS 번호: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
UN: 0000
Merck 색인: 13,00785