2-Phenoxyethanol ≥90%, Reagent Grade
공급업체: VWR Chemicals
Warning
J133-500MLEA 583900 KRW
J133-500ML J133-1L
2-Phenoxyethanol ≥90%, Reagent Grade
2-Phenoxyethanol
포뮬러: C₆H₅OCH₂CH₂OH
MW: 138,17 g/mol
끊는점: 245 °C (1013 hPa)
녹는점: 13 °C
밀도: 1,1094 g/cm³ (20 °C)
인화점: 121 °C (closed cup)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00002857
CAS 번호: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
UN: 0000
Merck 색인: 12,07410
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/89/2297789.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Purity ≥90%
Solubility (10%, EtOH) Pass