견고한 IP 67 등급 하우징이 있는 사용자 친화적인 휴대용 기기는 현장 분야에서 정밀한 측정을 위한 높은 분해능과 정확도를 제공합니다. 컴퓨터 연결을 위한 방수 USB 출력으로 완성됩니다. GLP 준수.
- 전도도/TDS 및 온도 값을 동시에 나타내는 연속 LED 백라이트가 있는 대형 그래픽 LCD
- 1분과 1시간 사이에서 선택가능한 데이터 로깅 기능
- 자동 저장이 있는 500개의 데이터 세트 메모리 용량; 수동 저장을 위한 추가 200개의 데이터 세트 메모리
- 자동 전원 차단: 10분에서 24시간까지 조정 가능
- 고급 자가 테스트 및 진단 (전극 효율 진단, 드리프트 제어); 재교정이 필요한 경우 교정 심볼이 표시됩니다
- 낮은 에너지 소비 : 1000시간 이상 작동하는 4개의 AA 배터리
주문 정보:사용할 준비가 되어있는 휴대용 키트 CO 3100 H에는 견고한 플라스틱 운반 케이스에 있는 기기, 내장 온도 센서가 있는 전도도 프로브 CO 11 (1.5 m 케이블), 스타터 키트 (전도도 표준 및 플라스틱 비커), 스탠드 및 CD ROM에 있는 사용 설명서 (22개의 언어)가 포함됩니다.
요청시 낮은 전도도용 전도도 프로브를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 지역의 Avantor 영업부에 문의해주십시오.
납품 정보: CO3100 H 663-0234 세트에 포함된 프로브에는 pHenomenal® CO11, 2-polig, 흑연, 내장 NTC 30(10µS/cm - 20mS/cm)이 포함됩니다.