연결형 전극 스탠드 및 IP 43 등급 하우징이 있는 사용자 친화적인 기기는 정확한 다중 매개변수 측정을 위해 고해상도 및 정확도를 제공합니다. 컴퓨터 연결을 위한 USB 출력으로 완성됩니다. GLP 준수.
- pH/mV 와 온도 값을 동시에 보여주는 연결 LED 백라이트가 있는 대형 그래픽 LCD
- 1분에서 1시간사이에 선택할 수 있는 데이터 로깅 기능; 5000개의 데이터 세트 메모리 용량
- 자동 전원 차단: 10분에서 24시간까지 조정 가능
- DIN 및 NIST 버퍼 (1,68 / 4,00 / 6,86 / 9,18 / 12,54)의 자동 버퍼 인식
- 메모리에 25 °C (4,00 / 7,00 / 10,00)에서 3개의 추가 기술 버퍼
- 고급 자가 테스트 및 진단 (전극 효율 진단, 드리프트 제어); 재교정이 필요한 경우 교정 기호가 표시됨
- 낮은 에너지 소비. 1000시간 이상 작동을 위한 주 전원 공급 장치 또는 4개의 AA 배터리
- 배터리 부족 표시기
주문 정보:사용할 준비가 되어 있는 IS 2100L 키트는 기기, 온도 센서 221이 내장된 유리 pH 전극, 1 m 케이블 및 연결형 스탠드, 2개의 버퍼, 플라스틱 비커 및 CD ROM의 사용 설명서 (22개의 언어)가 포함됩니다.
납품 정보: Ready to use IS 2100L kit includes instrument, glass pH electrode with built-in temperature sensor 221, 1 m cable and articulated stand, 50 ml plastic beaker, 50 ml buffer 4, 50 ml buffer 7, plugin power supply, short instructions and CD ROM with manual,