연결형 전극 스탠드 및 IP 43등급 하우징이 있는 사용자 친화적인 기기는 정밀한 다중 매개변수 측정을 위한 고해상도와 정확도를 제공합니다. 이 측정기는 pH/mV와 전도도 또는 pH/mV 와 산소를 동시에 측정할 수 있습니다. 컴퓨터 연결을 위한 USB 출력으로 완성됩니다. GLP 준수.
- 측정된 매개변수 및 온도 값을 동시에 표시하는 연속 LED 백라이트가 있는 대형 그래픽 LCD
- 1분과 1시간 사이에서 선택 가능한 데이터 로깅 가능; 5000개 데이터 세트의 메모리 용량
- 자동 전원 차단: 10분에서 24시간까지 조정 가능
- DIN 및 NIST 버퍼의 자동 버퍼 인식 (1,68 / 4,00 / 6,86 / 9,18 / 12,54)
- 메모리에 25 °C(4,00 / 7,00 / 10,00)에서 3개의 추가 기술 버퍼
- 고급 자가 테스트 및 진단 (전극 효율 진단, 드리프트 제어); 재교정이 필요한 경우 교정 기호가 표시
- 낮은 에너지 소비: 1000시간 이상 작동하는 4개의 AA 배터리
주문 정보:사용할 준비가 되어 있는 MU 6100 L S1 키트는 벤치 다중 매개변수 측정기, 온도 센서가 내장되어 있는 유리 pH 전극 221(1 m 케이블), 온도 센서가 내장된 전도도 프로브 CO 11 (1.5m 케이블), 연결형 스탠드, 두개의 pH 버퍼, 1개의 전도도 표준 물질 및 1개의 플라스틱 비커, CD ROM의 사용 설명서(22개의 언어)가 포함됩니다. MU 6100 L S2 키트는 내장형 온도 센서 (3 m 케이블)와 갈바닉 산소 프로브 OX 11-3을 포함합니다.
요청 시 낮은 전도도용 프로브를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 지역의 Avantor 영업부에 문의해주십시오.
납품 정보: Ready to use MU 6100 L S1 kit (665-0309 ) includes bench multi-parameter meter, glass pH electrode pHenomenal 221 with built-in temperature sensor (1 m cable), conductivity probe CO 11 with built-in temperature sensor (1,5 m cable), articulated stand, 50 ml plastic beaker, 50 ml buffer 4, 50 ml buffer 7, plugin power supply, short instructions and instruction manual (22 languages) on CD ROM.
The MU 6100 L S2 kit (665-0310) includes meter, stand, 4 LR06 batteries, short instructions, CD ROM with manual, 50 ml plastic beaker, 50 ml buffer 4, 50 ml buffer 7, plugin power supply, pH electrode pHenomenal 221, 50 ml conductivity standard 0,01 mol/L KCl, conductivity cell CO 11, 30 ml cleaning solution, 50 ml electrolyte, 3 exchange caps, DO electrode OXY 11 (3 m cable).