VWR® pHenomenal® pH 1100L/1100LB, pH/mV/°C 측정기, 벤치
공급업체: VWR
VWR® PHenomenal®
662-1657EA 1994040 KRW
662-1657 662-1861
VWR® pHenomenal® pH 1100L/1100LB, pH/mV/°C 측정기, 벤치
전기화학 계량기 pH and Multi-Parameter Meters
연결형 전극 스탠드와 IP 43 등급 하우징을 갖춘 사용자 친화적인 기기는 정확한 측정을 위한 고해상도 및 정확도를 제공합니다. 컴퓨터에 연결할 수 있는 USB 출력으로 완성합니다. GLP 준수.
  • pH/mV 및 온도 값을 동시에 표시하는 연속 LED 백라이트가 있는 대형 그래픽 LCD
  • 1분과 1시간 사이에서 선택 가능한 데이터 로깅 가능; 5000개 데이터 세트의 메모리 용량
  • 자동 전원 차단: 10분에서 24시간까지 조정 가능
  • DIN 및 NIST 버퍼의 자동 버퍼 인식 (1,68 / 4,00 / 6,86 / 9,18 / 12,54)
  • 메모리에 25°C(4,00 / 7,00 / 10,00)에서 3개의 추가 기술 버퍼
  • 고급 자가 테스트 및 진단 (전극 효율 진단, 드리프트 제어); 재교정이 필요한 경우 교정 기호가 표시
  • 낮은 에너지 소비: 1000시간 이상 작동하는 4개의 AA 배터리
  • 배터리 부족 표시기
주문 정보:사용할 준비가 되어 있는 pH 1100L 키트에는 기기, 221 온도 센서가 내장되어 있는 유리 pH 전극, 1 m 케이블 및 관절 스탠드, 2개의 버퍼 (4,00/7,00), 플라스틱 비커 및 CD ROM에 있는 사용 설명서 (22개의 언어)가 포함되어 있습니다.
생명 과학 키트 pH 1000LB에는 221 전극 대신 1 m 케이블이 있는 LS 221 Biotech 전극이 포함되어 있습니다.
납품 정보: Ready to use pH 1100L kit (662-1657) includes meter glass pH electrode with built-in pHenomenal 221 temperature sensor, 4 LR06 batteries, 1 m cable and articulated stand, 2×50 ml buffers (pH 4,00 and 7,00), 50 ml plastic beaker, short instructions and instruction manual (22 languages) on CD ROM and plugin power supply.
The life science kit pH 1100LB (662-1891) includes the LS 221 Biotech electrode with 1 m cable instead of the 221 electrode.