Alcian blue
공급업체: VWR Chemicals
|
Warning
|
동의어:
C.I. 74240
, C.N. AnAn-6
, Ingrain Blue 1
, Alcian blue 8 GX
0298-50GEA
3725730
KRW
0298-100G
0298-50G
Alcian blue
Alcian blue
Em (610 nm, water)
포뮬러:
C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄ MW: 1298,86 g/mol 보관 온도: Ambient |
MDL 번호:
MFCD00010720 CAS 번호: 33864-99-2 EINECS: 251-705-7 UN: 0000 |
사양 테스트 결과
Em (610 nm, water) | >26000 |