Hydrochloric acid 5%, ARISTAR® for calibration blank in ICP
공급업체: VWR Chemicals
Danger
456494PEA 110790 KRW
456494P
Hydrochloric acid 5%, ARISTAR® for calibration blank in ICP
Hydrochloric acid
5% HCl in ASTM Type II Water
주문 정보: 주문 정보: 주문 정보: 주문 정보: Supplied with certificate of analysis.
포뮬러: HCl
MW: 36,46 g/mol
보관 온도: ambient
MDL 번호: MFCD00011324
CAS 번호: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III